CRM44914
ASTM® D6584 Standard Solution 2
in pyridine (varied), ampule of 1 mL
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
Produtos recomendados
grau
analytical standard
TraceCERT®
Agency
ASTM® D6584
linha de produto
TraceCERT®
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
in pyridine (varied)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
petroleum
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analito
Descrição
1,3-Diolein 100 μg/mL
Glycerol 15 μg/mL
Monolein 250 μg/mL
Triolein 100 μg/mL
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
62.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
17.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CRM44914 | 4061833542149 |