Documentos Principais
Headspace vial, clear glass, beveled top, flat bottom
volume 27 mL, beveled finish clear glass vial, flat bottom, O.D. × H × I.D. 30 mm × 60 mm × 12.5 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
beveled finish clear glass vial
flat bottom
Características
closure type 20 mm (crmp seal not included)
closure type crimp top vial
embalagem
pkg of 1 × 100 ea (27298)
pkg of 1 × 1000 ea (27299)
D.E. × A × D.I.
30 mm × 60 mm × 12.5 mm
volume
27 mL
conector
thread for 20 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)