BP908
Cefalotin sodium
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Cephalothin sodium salt, 7-(2-Thienylacetamido)cephalosporanic acid sodium salt, Cephalotin sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cefalotin
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)Cc3cccs3)C2=O)C([O-])=O
InChI
1S/C16H16N2O6S2.Na/c1-8(19)24-6-9-7-26-15-12(14(21)18(15)13(9)16(22)23)17-11(20)5-10-3-2-4-25-10;/h2-4,12,15H,5-7H2,1H3,(H,17,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t12-,15-;/m1./s1
chave InChI
VUFGUVLLDPOSBC-XRZFDKQNSA-M
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Ações bioquímicas/fisiológicas
Antimicrobial spectrum: Effective aginast both Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Mode of Resistance: Production of cephalosporinase will inactivate the product.
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)