C0682000
Cefalotin sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Cephalothin sodium salt, 7-(2-Thienylacetamido)cephalosporanic acid sodium salt, Cephalotin sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cefalotin
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)Cc3cccs3)C2=O)C([O-])=O
InChI
1S/C16H16N2O6S2.Na/c1-8(19)24-6-9-7-26-15-12(14(21)18(15)13(9)16(22)23)17-11(20)5-10-3-2-4-25-10;/h2-4,12,15H,5-7H2,1H3,(H,17,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t12-,15-;/m1./s1
chave InChI
VUFGUVLLDPOSBC-XRZFDKQNSA-M
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Antimicrobial spectrum: Effective aginast both Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Mode of Resistance: Production of cephalosporinase will inactivate the product.
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)