BP689
Desmethyl benzatropine hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3α-(Diphenylmethoxy)-1αH,5αH-nortropane hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
atropine
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)