BP644
Methyl 4-acetamido-2-hydroxybenzoate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Methyl 4-(acetylamino)salicylate, Methyl 4-acetamido-2-hydroxybenzoate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ethopabate
Formulário
solid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C10H11NO4/c1-6(12)11-7-3-4-8(9(13)5-7)10(14)15-2/h3-5,13H,1-2H3,(H,11,12)
chave InChI
LCXHOHRQXZMSQN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)