BP1267
Atorvastatin calcium
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Atorvastatin hemicalcium salt sesquihydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
atorvastatin
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
BP
aplicação(ões)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ca+2].Fc5ccc(cc5)c6[n](c(c(c6c8ccccc8)C(=O)Nc7ccccc7)C(C)C)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O.Fc1ccc(cc1)c2[n](c(c(c2c4ccccc4)\C(=N\c3ccccc3)\[O-])C(C)C)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-].O.O.O
InChI
1S/2C33H35FN2O5.Ca.3H2O/c2*1-21(2)31-30(33(41)35-25-11-7-4-8-12-25)29(22-9-5-3-6-10-22)32(23-13-15-24(34)16-14-23)36(31)18-17-26(37)19-27(38)20-28(39)40;;;;/h2*3-16,21,26-27,37-38H,17-20H2,1-2H3,(H,35,41)(H,39,40);;3*1H2/q;;+2;;;/p-2/t2*26-,27-;;;;/m11..../s1
chave InChI
SHZPNDRIDUBNMH-NIJVSVLQSA-L
Aplicação
Also used in monographs such as:
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)