Documentos Principais
936723
Sigma-Aldrich
Hoveyda-Grubbs Catalyst® M721 ChemBeads
new
Sinônimo(s):
Hoveyda-Grubbs Catalyst®M72 SI(o-Tol) (C571)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H30Cl2N2ORu
Número CAS:
Peso molecular:
570.52
Código UNSPSC:
12352100
forma
solid
Nível de qualidade
composição
, 4-6 wt. % (loading of catalyst)
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: ruthenium
reaction type: Ring-Opening Polymerization
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ru](C1N(C2=CC=CC=C2C)CCN1C3=CC=CC=C3C)(O4C(C)C)(Cl)=CC5=C4C=CC=C5
InChI
1S/C17H19N2.C10H12O.2ClH.Ru/c1-14-7-3-5-9-16(14)18-11-12-19(13-18)17-10-6-4-8-15(17)2;1-8(2)11-10-7-5-4-6-9(10)3;;;/h3-10,13H,11-12H2,1-2H3;3-8H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
AFQRYTARHOMPFY-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Less sterically hindered analog of Hoveyda-Grubbs Catalyst® 2nd Generation. Excels at ring-closing metathesis reactions of sterically encumbered olefins. Also useful for the cross metathesis of olefins bearing large allylic substituents. ChemBeads are chemical coated glass beads. ChemBeads offer improved flowability and chemical uniformity perfect for automated solid dispensing and high-throughput experimentation. The method of creating ChemBeads uses no other chemicals or surfactants allowing the user to accurately dispense sub-milligram amounts of chemical.
Informações legais
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)