97785-U
VersaPak® Silica Cartridge
20-45 μm, matrix active group Spherical Silica, bed wt. 10 g, tube volume 60 mL, pkg of 10
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
NC.05
Produtos recomendados
composição
bed wt., 10 g
embalagem
pkg of 10
técnica(s)
LPLC: suitable
volume do tubo
60 mL
Grupo ativo da matriz
Spherical Silica
tamanho de partícula
20-45 μm
Categorias relacionadas
Informações legais
VersaPak is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)