FCISI025
Supel™Flash Cartridge Inorganic Sorbent
silica, bed wt. 25g, 230-400 mesh
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Supel™Flash Cartridge, 40-63 μm, matrix active group silica, bed wt. 25 g, for use with Isco and Analogix flash systems
composição
bed wt., 25 g
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 15
Parâmetros
50 psi max. pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
D.I. × C
25 mm × 140 mm
Grupo ativo da matriz
silica
tamanho de partícula
40-63 μm
tamanho de poro
60 Å
compatibilidade
for use with Isco and Analogix flash systems
Descrição geral
SupelFlash cartridges are pre-compressed, disposable flash columns containing ultrapure silica, designed to meet your stringent flash purification requirements. Cartridge pre-compression reduces particle interstitial spacing to provide even mass transfer and balanced chemical interaction.
Features Include:
Female luer lock inlet and male slip luer outlet for easy compatibility
8 Bed weights from 4 grams to 330 grams
40-60 um irregular silica
Higher efficiency leading to sharper more symmetric peaks
High yield and sample loading capacity
Reliable, consistent purification performance
Supel Flash Cartridges are Designed For Use in:
ISCO′s CombiFlash, Companion, Retrieve, and OptiX systems;
Analogix′s SimpliFlash, and IntelliFlash and Biotage systems.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)