Key Documents
97610
Supelco
1,3-Dioxolane
Sinônimo(s):
Ethylene glycol methylene ether, Formaldehyde ethylene acetal
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H6O2
Número CAS:
Peso molecular:
74.08
Beilstein:
102453
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.6 (vs air)
pressão de vapor
70 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0% (GC)
temperatura de autoignição
525 °F
técnica(s)
HPLC: suitable
índice de refração
n20/D 1.401 (lit.)
pb
75-76 °C/1.013 hPa
pf
−95 °C (lit.)
densidade
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C1COCO1
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2
chave InChI
WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
26.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-3 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)