Documentos Principais
95323
Supelco
1-Amino-3-(aminomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexane
analytical standard
Sinônimo(s):
5-Amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethylamine, mixture of cis and trans, Isophorone diamine
About This Item
Fórmula linear:
H2NC6H7(CH3)3CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
170.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
98.0% (GC)
técnica(s)
HPLC: suitable
índice de refração
n20/D 1.488 (lit.)
p.e.
247 °C (lit.)
pf
10 °C (lit.)
densidade
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CC(N)CC(C)(CN)C1
InChI
1S/C10H22N2/c1-9(2)4-8(12)5-10(3,6-9)7-11/h8H,4-7,11-12H2,1-3H3
chave InChI
RNLHGQLZWXBQNY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)