Documentos Principais
94943
Supelco
Pinoxaden Metabolite NOA 407854
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
8-(2,6-Diethyl-4-methylphenyl)-1,2,4,5-tetrahydro-9-hydroxy-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepin-7-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H24N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
316.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Metabolite for water testing
Outras notas
For R&D, and Analytical use only. Not for drug, household or other uses
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)