Documentos
1.02052
SAFC
Calcium acetate hydrate
extra pure
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Calcium acetate hydrate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3COO)2Ca · x H2O
Número CAS:
Peso molecular:
158.17 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
200-540-9
Nível de qualidade
forma
solid
temperatura de autoignição
680-730 °C
potência
4280 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.2-7.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubilidade
400 g/L
densidade
1.5 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
pharma/biopharma processes
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Aplicação
Calcium acetate hydrate is used as a pH modifier and stabilizer in pharmaceutical processes.
Informações legais
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1