Documentos Principais
94539
Supelco
Kynurenic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
4-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H7NO3
Número CAS:
Peso molecular:
189.17
Beilstein:
147451
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
275 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(O)c2ccccc2n1
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9-5-8(10(13)14)11-7-4-2-1-3-6(7)9/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
chave InChI
HCZHHEIFKROPDY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)