Kynurenic acid
Sinônimo(s):
4-Hydroxyquinoline-2-carboxylic acid
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H7NO3
Número CAS:
Peso molecular:
189.17
Products
Categoria de produto
Marca
Peso da fórmula
Nome do gene
Ponto de fusão (ºC)
Pureza
Área de pesquisa