Documentos Principais
93226
Supelco
Potassium 2-[(8-chloro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluorooctyl)oxy]-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonate
analytical standard
Sinônimo(s):
11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid potassium salt, 8:2 Cl-PFAES
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10ClF20KO4S
Número CAS:
Peso molecular:
670.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (LC/MS)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
temperatura de armazenamento
2-8°C
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Liver
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)