Key Documents
861145
Supelco
Chloroprene solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
77101502
grau
certified reference material
Nível de qualidade
descrição
Separate Source
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 1 mL
concentração
2000 μg/mL in methanol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
petroleum
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C4H5Cl/c1-3-4(2)5/h3H,1-2H2
chave InChI
YACLQRRMGMJLJV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)