Key Documents
843202
TOYOPEARL® SP-650M Bulk Media
phase sulphonyl, bottle of 100 mL, 65 μm particle size
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® SP-650 Cation Exchange Media
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
linha de produto
TOYOPEARL®
forma
slurry
Características
counter ion Na+
embalagem
bottle of 100 mL
fabricante/nome comercial
Tosoh 43202
Parâmetros
3 bar max. pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
sulphonyl phase
tamanho de partícula
65 μm
pH operacional
2-13
capacidade
50 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
técnica de separação
cation exchange
Descrição geral
Toyopearl SP-650 resin is a strong cation exchanger for biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, intermediate purification, and polishing process steps. If more powerful resolution is needed the smaller particle TSKgel SP-5PW resin should be used. Selectivity remains the same.
Especificações
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
forma física
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)