Key Documents
821448
TOYOPEARL® Butyl-600M Bulk Media
bottle of 25 mL, 65 μm particle size
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® Butyl-600M
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
descrição
Adsorption capacity (50 +/- 10 mg/mL (Lysozyme))
Clean in place (CIP) (0.5 M NaOH or 0.1 M HCl)
Formulation (72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol)
Phase filter (Butyl)
Shipping solvent (20% (v/v) ethanol)
linha de produto
TOYOPEARL®
Características
Molecular weight range (Excl. limit: 1,000,000 Da)
embalagem
bottle of 25 mL
fabricante/nome comercial
Tosoh 21448
Parâmetros
≤50% (organic solvent)
≤50% organic solvent
3 bar max. pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
matriz
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
C4 (butyl) phase
tamanho de partícula
65 μm
tamanho de poro
750 Å
faixa de pH
1-13
capacidade
50 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
técnica de separação
hydrophobic interaction (HIC)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Toyopearl Butyl-600 resin has the second highest hydrophobicity of the HIC ligands offered by Tosoh Bioscience. Its pore size is between that of Toyopearl Butyl-650 and Toyopearl SuperButyl-550 media. It has been optimized for the purification of monoclonal antibodies and is typically used as an intermediate purification or polishing step.
Especificações
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
forma física
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
40 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)