Documentos Principais
821303
TOYOPEARL® PPG-600M Bulk Media
phase polypropylene glycol, bottle of 1 L, 65 μm particle size
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® PPG-600 HIC Bulk Media
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
linha de produto
TOYOPEARL®
Formulário
slurry
embalagem
bottle of 1 L
fabricante/nome comercial
Tosoh 21303
Parâmetros
≤50% organic solvent
3 bar max. pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
polypropylene glycol phase
tamanho de partícula
65 μm
pH operacional
1-13
capacidade
55 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
técnica de separação
hydrophobic interaction (HIC)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Toyopearl PPG-600 (polypropylene glycol) resin has the second highest hydrophilicity of the HIC ligands offered by Tosoh Bioscience. It has been optimized for the purification of monoclonal antibodies and is used as an intermediate purification or polishing step. It has extremely good capacity and recovery for mAbs.
Especificações
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
forma física
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)