814699
TOYOPEARL® SP-650M Bulk Media
bottle of 1 L, phase sulphonyl, 65 μm particle size
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® SP-650 Cation Exchange Media
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
TOYOPEARL®
Formulário
slurry
Características
counter ion Na+
embalagem
bottle of 1 L
fabricante/nome comercial
Tosoh 14699
Parâmetros
3 bar max. pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
Grupo ativo da matriz
sulphonyl phase
tamanho de partícula
65 μm
pH operacional
2-13
técnica de separação
cation exchange
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificações
forma física
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)