Documentos Principais
82025-U
Hamilton® PRP-1 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, PEEK hardware
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nome do produto
Hamilton PRP-1 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, PEEK hardware
Materiais
PEEK column
Agency
suitable for USP L21
fabricante/nome comercial
Hamilton
embalagem
1 ea of
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matriz
PS-DVB particle platform
polymeric
Grupo ativo da matriz
polymer
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
pH operacional
1-14
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
The Hamilton PRP-1, polymeric reversed phase columns are Ideal for high pH (pH 8-13) operation or with analytes that give poor chromatogrpahy on silica-based columns.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)