Key Documents
820032
TOYOPEARL® AF-Heparin HC-650M Bulk Media
matrix active group sulfated glycosaminoglycan, bottle of 1 L, 65 μm particle size
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® AF-Heparin HC-650M Bulk Media
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
descrição
Adsorption capacity (> 5mg/mL (antithrombin III))
Phase filter (Heparin)
Shipping solvent (20% (v/v) ethanol)
linha de produto
TOYOPEARL®
forma
slurry
embalagem
bottle of 1 L
fabricante/nome comercial
Tosoh 20032
Parâmetros
≤3 bar pressure
técnica(s)
LPLC: suitable
matriz
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
sulfated glycosaminoglycan
tamanho de partícula
65 μm
tamanho de poro
1000 Å
pH
5-10
capacidade
>5 g/L adsorption capacity (antithrombin III)
técnica de separação
affinity
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Toyopearl AF-Heparin HC-650 resin is a new high capacity affinity resin with an Antithrombin III (AT III) dynamic binding capacity of approximately 4 mg/mL. Due to its polyanionic nature heparin interacts with a wide range of biomolecules including plasma components, lipoprotein lipase, collagenase, and DNA polymerase
forma física
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)