P8045
Protein G-Biotin from Streptococcus sp.
recombinant, expressed in unspecified host, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Biotinylated Protein G, Protein G Biotin, Protein G-Biotin
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in unspecified host
Nível de qualidade
conjugado
biotin conjugate
forma
lyophilized powder
composição
Protein, ~90% biuret
Extensão da rotulagem
2-4 mol d-biotin per mol protein
técnica(s)
direct ELISA: 1:70,000 using human IgG
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Embalagem
Outras notas
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3