Documentos Principais
819672
TSKgel® Super-ODS (2.3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Cartridge
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
C × D.I.:
1 cm × 2 mm
área da superfície:
100 m2/g
tamanho de partícula:
2.3 μm
Grupo ativo da matriz:
C18 (octadecyl) phase
tamanho de poro:
140 Å
Matriz:
silica particle platform
Nome do produto
TSKgel® Super-ODS Guard Cartridge, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1 cm × 2 mm, 2.3 μm particle size, pkg of 3 ea
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
TSKgel®
embalagem
pkg of 3 ea
fabricante/nome comercial
Tosoh Super-ODS, 19672
Extensão da rotulagem
8% Carbon, endcapped
Parâmetros
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
1 cm × 2 mm
área da superfície
100 m2/g
Matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
2.3 μm
tamanho de poro
140 Å
pH operacional
2.0-7.5
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
TSKgel Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
Reversed-phase liquid chromatography (RPLC) is the preferred method for analysis and purification of polar and nonpolar compounds that are soluble in mixtures of water and organic solvents.
TSKgel Super-ODS Guard Cartridge, 3pk, for 2mmID TSKgel Super-ODS columns.
forma física
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
necessário, mas não fornecido
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)