818393
TSKgel® GMHHR-H(S) HT (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Sinônimo(s):
TSKgel® GPC Columns for Applications up to 140° C
About This Item
Produtos recomendados
product name
TSKgel® GMHHR-H(S) HT HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 13 μm particle size
Materiais
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L21
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 18393
Parâmetros
140 °C temperature
2.5 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
30 cm × 7.8 mm
matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
polystyrene-divinylbenzene phase
tamanho de partícula
13 μm
tamanho de poro
mixed
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
forma física
Informações legais
pré-coluna
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)