818397
TSKgel® GMHHR-H(S) HT (30 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, polystyrene-divinylbenzene phase, GMH
Sinônimo(s):
TSKgel® GPC Columns for Applications up to 140° C
About This Item
Nome do produto
TSKgel® GMHHR-H(S) HT Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, GMH, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 30 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L21
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 18397
Parâmetros
140 °C temperature
2.5 mL/min flow rate
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
7.5 cm × 7.5 mm
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
polystyrene-divinylbenzene phase, GMH
tamanho de partícula
30 μm
tamanho de poro
mixed
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
forma física
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)