Key Documents
818153
TSKgel® ODS-120T (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® ODS-120T HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 25 cm × 2 mm, 5 μm particle size
Materiais
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh ODS-120T, 18153
Extensão da rotulagem
22% Carbon, multilayer, encapped
Parâmetros
0-100% organic solvent
0.22 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
210 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 2 mm
matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
150 Å
pH operacional
2.0-7.5
técnica de separação
reversed phase
forma física
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)