Documentos Principais
819325
TSKgel® ODS-80Ts (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Cartridge
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nome do produto
TSKgel® ODS-80Ts Guard Cartridge, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1 cm × 2 mm, 5 μm particle size, pkg of 3 ea
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
TSKgel®
embalagem
pkg of 3 ea
fabricante/nome comercial
Tosoh ODS-80Ts, 19325
Extensão da rotulagem
15% Carbon, monolayer, endcapped
Parâmetros
10-100% organic solvent
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
1 cm × 2 mm
área da superfície
425 m2/g
Matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
80 Å
pH operacional
2.0-7.5
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Guard Cartridge for 2mmID TSKgel ODS-80Ts & ODS-80Ts QA columns, 3pk
TSKgel Guard cartridges require a holder, which is sold separately. For 2 mm cartridges, the holder is Part No. 819308. For the 3.2 mm cartridges used to protect 4.6 mm columns, the holder is Part No. 819018.
Reversed-phase liquid chromatography (RPLC) is the preferred method for analysis and purification of polar and nonpolar compounds that are soluble in mixtures of water and organic solvents.
forma física
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
necessário, mas não fornecido
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)