59352-U21
Discovery® C8 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
C8 Reversed-Phase Chromatography Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Discovery® C8 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L7
linha de produto
Discovery®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Discovery®
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
7.5% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
5 cm × 2.1 mm
área da superfície
200 m2/g
cobertura de superfície
3.4 μmol/m2
Impurezas
<10 ppm metals
Matriz
silica gel, high purity, spherical base material
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C8 (octyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
180 Å
Faixa de pH operacional
2-8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Categorias relacionadas
Aplicação
- UHPLC-MS/MS method for chiral separation of 3-hydroxy fatty acids: Highlighting the adaptability of the Discovery® C8 column, this paper details its application in a sophisticated chiral separation method, underscoring its importance in clinical diagnostics and research (Fu et al., 2023).
Características e benefícios
- Excellent reproducibility
- Faster separation of strongly hydrophobic analytes than C18 columns
- Stable, low-bleed LC-MS separations
- Exceptional peak shapes for basic and acidic compounds
- Compatible with low organic/highly aqueous mobile phases
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
59352-U21 | 4061833507643 |