818003
TSKgel® SuperH (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Sinônimo(s):
TSKgel® SuperH Columns
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
TSKgel® SuperH Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L21
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh SuperH-H, 18003
Parâmetros
0.8 mL/min flow rate
140 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
3.5 cm × 4.6 mm
Matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
polystyrene-divinylbenzene phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
mixed
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
Compatibilidade
forma física
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)