Documentos Principais
817380
TSKgel® ODS-80Ts (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 21.5 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nome do produto
TSKgel® ODS-80Ts HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 30 cm × 21.5 mm, 10 μm particle size
Materiais
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh ODS-80Ts, 17380
Extensão da rotulagem
15% Carbon, monolayer, endcapped
Parâmetros
10-100% organic solvent
10-50 °C temperature
12 mL/min flow rate
60 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
30 cm × 21.5 mm
área da superfície
425 m2/g
Matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
80 Å
pH operacional
2.0-7.5
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
TSKgel ODS-80Ts is a general purpose column for low MW pharmaceuticals, bases, nucleosides and nucleotides. Common applications include purity checks and peptide mapping. Bonded phase pore size is indicated by the number in the product description, in this case TSKgel ODS-80Ts has 80Å nominal pore size. The pore size of the base silica is 100Å.
forma física
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)