Documentos Principais
817385
TSKgel® ODS-80Ts (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® ODS-80Ts Guard Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, 10 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh ODS-80Ts, 17385
Extensão da rotulagem
15% Carbon, monolayer, endcapped
Parâmetros
10-100% organic solvent
10-50 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
7.5 cm × 21.5 mm
área da superfície
425 m2/g
matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
80 Å
pH operacional
2.0-7.5
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Guard Column for 21.5mmID TSKgel ODS-80Ts columns
forma física
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)