Documentos Principais
808148
TSKgel® ODS-80Tm (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nome do produto
TSKgel® ODS-80Tm HPLC Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh ODS-80Tm, 08148
Extensão da rotulagem
15% Carbon, monolayer, endcapped
Parâmetros
0-100% organic solvent
0-45 °C temperature
1.2 mL/min flow rate
210 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matriz
silica particle platform
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å pore diameter
pH operacional
2.0-7.5
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
TSKgel ODS-80Tm is a general purpose column for the analysis of low MW pharmaceuticals, bases, nucleosides and nucleotides. Common applications include purity checks and peptide mapping. Bonded phase pore size is indicated by the number in the product description, in this case TSKgel ODS-80Tm has 80Å nominal pore size. The pore size of the base silica is 100Å.
forma física
Shipped in 70% methanol - 30% water.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)