Key Documents
814026
Supelco
TOYOPEARL® QAE-550C Bulk Media
phase ammonium ion, quaternary, bottle of 250 mL, 100 μm particle size
Sinônimo(s):
TOYOPEARL® QAE-550C Anion Exchange Media
About This Item
Código UNSPSC:
47101511
descrição
QAE-550C
linha de produto
TOYOPEARL®
forma
slurry
Características
counter ion Cl-
embalagem
bottle of 250 mL
Parâmetros
3 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
matriz
methacrylate
Grupo ativo da matriz
ammonium ion, quaternary phase
tamanho de partícula
100 μm
pH operacional
2-10
capacidade
0.37 meq/mL ion exchange capacity
70 g/L±10 adsorption capacity (BSA)
70 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
compatibilidade
mode of use strong anion exchange chromatography
técnica de separação
anion exchange
Descrição geral
Toyopearl QAE-550 resin is a strong anion exchanger useful for purification of proteins up to 100kD. It is used for high throughput capture of feedstocks.
Aplicação
TOYOPEARL® QAE-550C is used in separation media and ion exchange resins.
Especificações
Clean in place with 0.1 M NaOH or 0.1 M HCl.
forma física
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
A Staby et al.
Journal of chromatography. A, 908(1-2), 149-161 (2001-02-24)
A comparative study was performed on strong anion exchangers to investigate the pH dependence, titration curves, efficiency, binding strength, particle size distribution, and static and dynamic capacity of the chromatographic resins. The resins tested included Q Sepharose XL, UNO Q-1