808800
TSKgel® G3000SW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 8 mm, diol phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Coluna de HPLC de exclusão por tamanho (tipo SW) TSKgel®, phase diol, L × I.D. 30 cm × 8 mm, 10 μm particle size, glass
Materiais
glass
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 08800
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.8 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
20 bar max. pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
30 cm × 8 mm
Matriz
spherical silica
Grupo ativo da matriz
diol phase
tamanho de partícula
10 μm
pH operacional
2.5-7.5
técnica de separação
size exclusion (SEC)
anticorpo
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)