Key Documents
806763
TSKgel® PW-Type (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, hydroxylated methacrylate phase
Sinônimo(s):
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Guard Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® PW-Type Guard Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 13 μm particle size
Materiais
stainless steel
Agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
linha de produto
TSKgel®
fabricante/nome comercial
Tosoh 06763
Parâmetros
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
80 °C temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
7.5 cm × 7.5 mm
matriz
polymer particle platform
Grupo ativo da matriz
hydroxylated methacrylate phase
tamanho de partícula
13 μm
tamanho de poro
125 Å
pH operacional
2-12
técnica de separação
size exclusion (SEC)
Descrição geral
Guard Column for 7.5mmID TSKgel G1000PW & G2000PW columns, 13μm
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
forma física
Shipped in water.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)