Documentos Principais
763454
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-iodophenol
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4ClIO
Número CAS:
Peso molecular:
254.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
73-79 °C
grupo funcional
chloro
iodo
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(Cl)c(I)c1
InChI
1S/C6H4ClIO/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3,9H
chave InChI
UPIATGHEVZKVRT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)