Documentos Principais
659339
Sigma-Aldrich
3-Iodo-4-methoxybenzyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula linear:
H3COC6H3(I)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
264.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
81-85 °C
grupo funcional
hydroxyl
iodo
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(CO)cc1I
InChI
1S/C8H9IO2/c1-11-8-3-2-6(5-10)4-7(8)9/h2-4,10H,5H2,1H3
chave InChI
KZPCWHSKIBZFFS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)