About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.52
Produtos recomendados
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
For use with GenElute™ kits during sample preparation.
Nota de preparo
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
Informações legais
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?