797-0015
US EPA Method TO-17: GC Analysis of Volatiles on VOCOL® after Collection/Desorption using Air Toxics Tube
suitable for GC, application for air monitoring
About This Item
Produtos recomendados
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
parâmetros de teste
sample/matrix: 10-50 ng each analyte introduced onto tube (calibration standard, Cat. No. 41900)
adsorbent tube: Air Toxics (glass) (25086)
column: VOCOL, 60 m × 0.25 mm I.D., 1.5 μm film (24154)
oven: 37 °C (4 min) to 200 °C at 4 °C/min, hold 10 min
detector: FID
carrier gas: helium, 2 mL/min
adequação
application for air monitoring
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Informações legais
Analito
Padrão
coluna analítica
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)