41900-U
EPA TO-14 Calibration Mix 1 (39 components)
39 components, 100 ppb each component in nitrogen, pkg of 110 L (pi-marked cylinder), analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Agency
EPA TO-14
uso
sufficient for ≥80 uses
prazo de validade
1 yr
embalagem
pkg of 110 L (pi-marked cylinder)
fabricante/nome comercial
Scott Gas T9Z90012-110
concentração
100 ppb each component in nitrogen
Parâmetros
1800 psi pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
cilindro A × diâmetro
12 1/4 in. (31 cm) × 3 1/4 in. (8.3 cm)
conector
CGA 180 fitting
aplicação(ões)
environmental
Formato
multi-component solution
Descrição geral
Where available, the components in Scott TO-14 gas calibration blends are traceable to NIST reference mixtures (NIST SRM 1804). All are certified for superior stability and accuracy.
The shelf life is one year.
Aplicação
Outras notas
Analito
Aplicação
regulador
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Solvents are one of the three components of paints. They are petroleum-based chemicals which dissolve the pigment and binding agent for application.
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.