Key Documents
74477
Supelco
o-Phenylenediamine
analytical standard
Sinônimo(s):
1,2-Diaminobenzene, 1,2-Phenylenediamine, OPD
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8N2
Número CAS:
Peso molecular:
108.14
Beilstein:
606074
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.7 (vs air)
pressão de vapor
0.01 mmHg ( 25 °C)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
256-258 °C
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,7-8H2
chave InChI
GEYOCULIXLDCMW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
276.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
136 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)