Documentos Principais
74013
Supelco
4-Methyl-2-oxovaleric acid-13C6 sodium salt
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6H9NaO3
Número CAS:
Peso molecular:
158.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Ensaio
≥90.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C]([13C](O[Na])=O)=O
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)