Key Documents
42439
Supelco
Myristic acid-1,2,3,4-13C4
analytical standard
Sinônimo(s):
Tetradecanoic-1,2,3,4-13C4 acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C4C10H28O2
Peso molecular:
232.34
Código UNSPSC:
12352106
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Extensão da rotulagem
≥99%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)