73033AST
Astec® CHIRALDEX™ G-TA Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
Sinônimo(s):
GC column, chiral, gamma-dextran
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica
Nível de qualidade
descrição
GC capillary column
embalagem
pkg of 1 ea
Parâmetros
-10-180 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor beta
500
df
0.12 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
30 m × 0.25 mm
Grupo ativo da matriz
non-bonded; 2,6-di-O-pentyl-3-trifluoroacetyl derivative of γ-cyclodextrin phase
aplicação(ões)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
tipo de coluna
capillary chiral
técnica de separação
chiral
Aplicação
Resistência química/física
- -10 °C to 180 °C isothermal and programmed
Outras notas
Informações legais
Aplicação
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Amino acids are building blocks of peptides and proteins. Enantiomeric separation of these molecules can be performed through chromatography by chiral stationary phases. This article describes the chiral GC analysis of one amino acid, proline, after achiral derivatization.
In this study we demonstrate the separation of D- and L-carvone enantiomers in samples of caraway seed, dill seed, native spearmint and scotch spearmint essential oils using an Astec CHIRALDEX G-TA capillary GC column.
Protocolos
GC Analysis of D-Carvone Enantiomer in Caraway Essential Oil on Astec® CHIRALDEX® G-TA
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCsuitable for GCMostrar maisNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.