24308
β-DEX™ 325
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
Sinônimo(s):
β-DEX™ 325, 30M .25MM .25UM
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica
descrição
GC capillary column
Parâmetros
30-230 °C temperature
Valor beta
250
df
0.25 μm
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
30 m × 0.25 mm
Grupo ativo da matriz
non-bonded; 25% 2,3-di-O-methyl-6-O-TBDMS-β-cyclodextrin in SPB-20 poly(20% phenyl/80% dimethylsiloxane) phase
aplicação(ões)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
tipo de coluna
capillary chiral
técnica de separação
chiral
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Resistência química/física
- 30 °C to 230 °C
Outras notas
Informações legais
Aplicação
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?