Key Documents
797-0020
GC Analysis of Alcohol Enantiomers on β-DEX 325
suitable for GC
About This Item
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
parâmetros de teste
column: β-DEX 325, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24308)
oven: 110 °C, 1-phenyl-2-propanol; 100 °C, isopinocampheol; 90 °C, 6-methyl-5-hepten-2-ol
inj. temp.: 220 °C
detector: FID, 300 °C
carrier gas: helium, 20 cm/sec @ analysis temperature
injection: 1 μL 100:1 split
sample: 1 mg/mL in methylene chloride
aplicação(ões)
chemicals and industrial polymers
Informações legais
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analito
Descrição
    6-Methyl-5-hepten-2-ol
    1-Phenyl-2-propanol, 98%
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)