Merck
GC Analysis of Wieland-Miescher Ketone Enantiomers on Astec® CHIRALDEX G-TA
GC Analysis of Wieland-Miescher Ketone Enantiomers on Astec® CHIRALDEX™ G-TA suitable for GC
Materiais
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
Astec® CHIRALDEX G-TA Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm
padrão
Nº do produto
Descrição
Preços
(±)-8a-Methyl-3,4,8,8a-tetrahydro-1,6(2H,7H)-naphthalenedione
98%
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX G-TA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (73033AST)
gradient
110 °C, 5 °C/min to 160 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 °C
carrier gas
helium, 35 psi
sample
peak 1: S(+)-Wieland-Miescher Ketone
peak 2: R(-)-Wieland-Miescher Ketone
Descrição
Nota de análise
Elution order reversal on CHIRALDEX G-BP.